Learn More
Witeg™ Entonnoir et robinet d’arrêt en verre
Fourni avec un écrou de retenue à vis.
Marque: Witeg™ 1 652 019
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entonnoir et robinet d’arrêt ST
- ST 19/26
- Angle de 60°
- Diamètre de 50 mm
- Alésage de bouchon de 4 mm
Spécification
50 mm | |
Verre | |
Alésage du bouchon : 4 mm | |
ST 19/26 |
Entonnoir | |
60° | |
Écrou de serrage de filetage | |
Oui |