Learn More
Macherey-Nagel™ Ouatage en fibre de verre
Marque: Macherey-Nagel™ 718002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Fibre de verre | |
Ouatage | |
Inserts GC usés, colonnes GC conditionnées |