Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 1.2 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
Marque: Merck APFC02500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Filtre en fibre de verre hydrophile sans résine de liaison
Les filtres à disques fibreux Millipore sont disponibles dans une large gamme de débits et de capacités de cadence. Nos filtres en fibre de verre sont disponibles avec ou sans résines de liaison et peuvent être stérilisés par EO, rayons gamma ou autoclave (121°C à 1 bar).Filtres en fibre de verre sans résine de liaison :
les filtres sans résine de liaison conservent leur intégrité structurelle sans perte de poids lorsqu’ils sont chauffés jusqu’à 500°C et peuvent donc être utilisés dans l’analyse gravimétrique ainsi que pour la filtration des gaz chauds.
Type APFA
•Conserve les particules fines avec une bonne efficacité, même à des débits élevés
•Recommandé pour la surveillance des eaux usées et la collecte des particules en suspension dans les gaz (par exemple, les vapeurs des cheminées)
•Utilisation dans des applications biochimiques (par exemple, la collecte des cellules et la filtration des précipités de protéines ou d’acides nucléiques)
Spécification
41,2 L/min/cm2 | |
Autoclavables | |
Filtre en profondeur | |
1,2 µm | |
Stérile | |
Détermination des solides totaux en suspension dans l’eau potable, filtration des protéines des précipités TCA d’acides nucléiques | |
Hydrophile | |
932°F | |
0,0094 in | |
Membranes filtrantes | |
0,98 in | |
2,5 cm |
54 mm de H2O | |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
1,2 μm | |
1,2 mL/min/cm2 | |
APFC | |
unie | |
500deg;C | |
240 µm | |
Hydrophile | |
2,5 cm |