Learn More
Hirschmann™ Lamelles en verre pour hémocytomètre avec certification CE conforme à IVD 98/79 EC
Pour les chambres de numération
Marque: Hirschmann™ 8000125
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surface rodée et polie
- Numéro de LOT sur l’emballage
- Marquage : utilisable jusqu’à, certification CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Selon la réglementation allemande sur l’étalonnage (Eichordnung), seules les lamelles en verre pour hémocytomètre officiellement étalonnés peuvent être mis sur le marché et utilisés en RFA
Spécification
Lamelles couvre-objet pour hémacytomètre | |
0,4 mm | |
Haemocytomètre |
Verre | |
22 x 22 mm |