Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en verre Chromabond™ C8
Marque:  Macherey-Nagel™ 730024G
Code produit. 10266661
  • 236.00€ / 30 pièces
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Silice
6 ml
Applications de pesticides, de PCB
Colonne SPE
60 μm
8 %
SPE
45 μm
Non
500 m2/g