Learn More
Labconco™ Couvercles pour chambre en verre
Pour les collecteurs et chambres de séchage.
1100.00€
Spécification
Type | Couvercle pour chambre |
---|---|
Matériau | Verre trempé |
À utiliser avec (application) | Fournit une protection supplémentaire contre les solvants et les produits corrosifs qui fixent l’acrylique, comme l’acétonitrile |
Comprend | Joint en caoutchouc |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10454092
|
Labconco™
7439900 |
9,5 po | 24 cm | Collecteurs de système de congélation à sec / chambres de séchage Freezone™ 4,5 l ou chambre de séchage à 12 ports |
1100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Recommandé pour les applications utilisant des solvant qui endommagent l’acrylique
Spécification
Couvercle pour chambre | |
Verre trempé | |
Fournit une protection supplémentaire contre les solvants et les produits corrosifs qui fixent l’acrylique, comme l’acétonitrile | |
Joint en caoutchouc |