Learn More
Karl Hecht™ Glass Centrifuge Tubes, Screw Cap
Clear, glass centrifuge tubes with screw caps. Karl Hecht™ Glass Centrifuge Tubes, Screw Cap are ungraduated, sterilizable and have conical bottoms.
Marque: Karl Hecht™ 40970010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Threaded tube with cap closures.
- Ungraduated.
- Sterilizable up to 121°C.
- Conical bottoms.
- AR™ glass construction.
Spécification
10 à 15 ml | |
Centrifugeuse | |
Autoclavable | |
Conique | |
Oui |
Soda Lime Glass | |
100 | |
112 mm | |
Screw Cap | |
17 mm |