Learn More
Brand™ Tube à centrifuger en verre non gradué
Résistant jusqu’à 3 500 FCR.
Marque: Brand™ 779012
52.14 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En AR-GLAS™
- Épaisseur de paroi d’env. 1,0 mm
- Fournis par boîtes de 100
Spécification
11 mL | |
100 paquet | |
100/Bte | |
Sans rebord | |
Non | |
FCR de 3 500 |
AR-GLAS™ | |
100 | |
Sans rebord | |
16,5 mm | |
Tube à centrifuger |