Learn More
Macherey-Nagel™ Capillaire en verre
Capillaires en verre d’un volume de 1 μl (environ 6,5 cm de longueur).
Marque:  Macherey-Nagel™ 814022
65.14 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10730903
  • 89.70€ / 150 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Glass capillaries with 1 μL volume (approx. 6.5 cm length).
Capillaires en verre d’un volume de 1 μl (environ 6,5 cm de longueur).
Spécification
Spécification
Colonne capillaire
1/boîte
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Capillaire en verre > Dimensions : 3 x 50 mm