Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en polyéthylène
Obtenez des solutions d’étalonnage précises. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann™ avec bouchon en polyéthylène sont standardisées pour contenir ou fournir un volume donné de liquide. Le flacon contient de l’encre de diffusion argentée avec des graduations brunes.
Marque:  Hirschmann™ 2822186
Code produit. 11972043
  • 61.90€ / 2 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec bouchon en polyéthylène
  • Avec graduation indélébile ambrée
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
DIN EN ISO 1042
250 ml
220 ± 5 mm
0,15 ml
A
Polyéthylène
Verre borosilicaté
Dépoli standard 14/23 NS