Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en polyéthylène
Obtenez des solutions d’étalonnage précises. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann™ avec bouchon en polyéthylène sont standardisées pour contenir ou fournir un volume donné de liquide. Le flacon contient de l’encre de diffusion argentée avec des graduations brunes.
Marque: Hirschmann™ 2822194
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec bouchon en polyéthylène
- Avec graduation indélébile ambrée
- Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
DIN EN ISO 1042 | |
2000 mL | |
370 mm | |
Dépoli standard 29/32 NS | |
Oui |
Polyéthylène | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
± 0,6 ml | |
± 0,6 ml | |
A |