Learn More
Hellma™ Cuve de type macro-cellule 100-OS en verre optique spécial
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves pour macro-cellules 100-OS de précision en verre optique spécial Hellma™ sont fabriquées en verre britannique de type 5 SCHOTT™, élaboré à partir de matières premières exceptionnellement pures, ce qui permet une meilleure transmission dans la gamme proche de l’ultraviolet.
Marque: Hellma™ 100-40-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cuve haute précision• Volume 0,35 à 35mL
• Quartz suprasil QS ou verre optique spécial OS
• Cuve soudée sans collage
• Coffret 2 cuves offert
• Cuves
• Vendues par paire
• Cuves verre Optique Special OS
• Verre d'une très grande pureté pour transmission à 80% de 320 à 2500nm, à vide
• Cuve quartz Suprasil QS
• Dioxyde de silice Si02 pour transmission supérieure à 80% de 200 à 2500nm, à vide
• Haute résistance chimique
• Tenue à la température jusqu'à 1000°C
• Cuve haute précision avec bouchon PTFE
• Cuve verre OS
Spécification
Macro cellule | |
Verre optique | |
2 boîte | |
320 à 2500 nm | |
Spectrophotomètre | |
Spectroscopie |
14 mL | |
9.5 mm | |
40 mm | |
42.5 mm | |
12.5 mm |