Learn More
Gibco™ MEM de Glasgow
MEM de Glasgow
27.61€ - 239.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
Type de produit | Milieu MEM de Glasgow |
Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol |
Sans additif | Sans HEPES |
À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11570576
![]() |
Gibco™
21710025 |
500 mL |
27.61€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11580576
![]() |
Gibco™
21710082 |
10 x 500 ml |
239.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le milieu minimum essentiel de Glasgow (GMEM) a été initialement développé par Ian McPherson et Michael Stoker en tant que modification du milieu de Eagle. Il a été utilisé pour étudier les facteurs génétiques qui affectaient la compétence des cellules. Le milieu MEM de Glasgow a été mis au point pour être utilisé avec des lignées de cellules rénales, telles que BHK-21.Le milieu MEM de Glasgow se distingue des autres milieux car il contient deux fois plus d’acides aminés et de vitamines que le milieu de base Eagle d’origine, et il est utilisé sans sérum. Le milieu MEM de Glasgow a été initialement formulé avec un bouillon de phosphate tryptose à 10 %.
Utilisation prévue du produit
Usage réservé au diagnostic in vitro. MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Système de fabrication BPFa sur deux sitesLe milieu MEM
Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu MEM de Gibco™ Glasgow fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11710-035). Cette installation est homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et elle est certifiée ISO 13485.Le milieu MEM de Glasgow
est dépourvu de protéines, de lipides et de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu MEM de Glasgow nécessite une supplémentation, généralement avec un bouillon de phosphate tryptose à 10 %. Le milieu MEM de Glasgow utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,75 g/L) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Liquide | |
Glutamine, Rouge de phénol | |
Culture de cellules de mammifères | |
Pour diagnostic in vitro | |
Milieu MEM de Glasgow, 500 ml, forme liquide, avec L-glutamine, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, conditions de stockage entre 2 et 8°C, utilisé pour la culture cellulaire de mammifères |
Milieu MEM de Glasgow | |
Sans HEPES | |
Normes ISO 13485, FDA | |
2 à 8 °C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ MEM de Glasgow