Learn More
Ansell™ Gants lourds Gladiator™ série 16-500
Conçus pour une manipulation du verre avec contrainte faible à moyenne. La finition froissée offre une excellente préhension humide et sèche sur des surfaces glissantes, mais protège également la main des bords tranchants.
83.70€ - 91.70€
Spécification
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
---|---|
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants lourds |
Modèle | 16-500 |
Couleur de manchette de gant | Vert |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12630772
|
Ansell™
16500080 |
8 |
91.70€
12 paires |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12620772
|
Ansell™
16500070 |
7 |
91.70€
12 paires |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12640772
|
Ansell™
16500090 |
9 |
83.70€
12 paires |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12610772
|
Ansell™
16500100 |
10 |
91.70€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conception ergonomique pour s’adapter à la forme naturelle de la main. Une forme de gant plus naturelle offre un meilleur ajustement et permet une manipulation plus sûre.
- Bon rembourrage, excellente résistance aux coupures, confort exceptionnel.
- Finition rugueuse pour une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et une meilleure protection contre les bords tranchants
- Revêtement en caoutchouc naturel
- Coupés et cousus
- Doublure en coton interlock
- Finition enduite 3/4
- Manchettes maillées
Spécification
Latex de caoutchouc naturel | |
Gants lourds | |
Vert | |
Coton interlock | |
Bon rembourrage, bonne résistance aux coupures |
Non | |
16-500 | |
Maille | |
12 paires | |
16-500 |