Learn More
Thermo Scientific™ Bains à circulation réfrigérés ultra-basse température GLACIER série G50
Ces circulateurs réfrigérés à ultra-basse température sont économiques et fonctionnent à des températures extrêmes, offrant des capacités de chauffage et de refroidissement élevées, garantissant des temps de chauffe et de refroidissement très courts.
Description
Les circulateurs réfrigérés à ultra-basse température Thermo Scientific™ GLACIER série G50 sont économiques et fonctionnent à des températures extrêmes. Ces bains à circulation se caractérisent par des capacités de chauffage et de refroidissement élevées, garantissant des temps de chauffe et de refroidissement très courts. Grâce aux roulettes réglables, au dispositif de vidange et aux poignées, ils s’adaptent parfaitement à votre environnement. La plaque supérieure chauffante proposée empêche la formation de condensation et de glace à basse température.
- Ces modèles peuvent contrôler vos applications externes tout en régulant la température du bain
- Ils offrent des capacités de chauffage et de refroidissement élevées, et garantissent des temps de chauffe et de refroidissement très courts
- Ils sont en outre dotés de roulettes réglables, d’un dispositif de vidange et de poignées.
- La plaque supérieure chauffante empêche la formation de condensation et de glace à basse température.
Contenu :
Câbles de communication, pont avec joints et vis de serrage, embouts cannelés de 8 mm et 12 mm avec pinces, système de plomberie à circulation externe, cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi), couvercle de l’espace de travail étanche et garantie de 3 ans
Recommandées dans les domaines suivants :
- Récipients de réaction à double paroi
- Test de matériaux
- Instruments analytiques
- Étalonnage
- Condenseurs
- Cristallisation