Learn More
Bouchon à vis GL 14 pour flacon de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ GL 45
Facilitez le transfert des liquides dans un système de raccordement fermé et stérile. Le bouchon à vis GL 14 pour flacon de laboratoire de milieux de culture Pyrex™ GL 45 fait partie d’un système de raccordement Pyrex™, idéal pour les laboratoires de chimie ou de biotechnologie.
17.10€ - 17.60€
Spécification
Type de produit Bouchon à vis GL14
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Idéal pour les laboratoires de chimie et de biotechnologie
Diamètre du filetage 14 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15113937
Afficher les documents Détails de la promotion
Pyrex
4538/02
Orifice de sortie de la tubulure
17.60€
2 pièces
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15123937
Afficher les documents Détails de la promotion
Pyrex
4538/04
Insert revêtu de PTFE rouge
17.10€
2 pièces
Expédition estimée: 12-03-2025
Description
  • Les bouchons à vis du système de raccordement pour les flacons de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ GL 45 facilitent le transfert de liquides vers un système fermé et stérile, idéals pour les laboratoires de chimie et de biotechnologie
  • Choisir d’abord un bouchon à vis de raccordement à deux ou trois ports, puis ajouter des adaptateurs de tubulure et des inserts pour la fixer.
  • Quatre diamètres de tubulure différents peuvent être pris en charge (dia. ext. de 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm et 6,0 mm)
  • Le kit supplémentaire de compensation de pression comprenant un filtre à membrane avec des pores de 0,2 μm permet d’égaliser la pression stérile
  • Les ports inutilisés peuvent être scellés avec un obturateur (15123937)
  • Les composants sont entièrement interchangeables et compatibles avec les bouchons à vis à deux et trois ports
  • Les bouchons à vis et les composants résistent à une température allant jusqu’à 140°C
  • Autoclavables et lavables en lave-vaisselle
Spécification
Spécification
Bouchon à vis GL14
Polypropylène
14 mm
Autoclavable
Idéal pour les laboratoires de chimie et de biotechnologie