Learn More
Liebherr™ Réfrigérateurs série GKv ProfiLine GN 2/1, 1 à 15°C
Offre une grande capacité nette dans une conception compacte. Les réfrigérateurs Liebherr™ série GKv ProfiLine GN 2/1, à 115°C, sont dotés d’un système de refroidissement dynamique assisté par ventilateur avec un revêtement en plastique nécessitant peu d’entretien, un condenseur à panneau arrière accessible et des commandes électroniques précises pour un appareil fiable et robuste.
Spécification
Plage de températures (réfrigérateur) | 1°C to 15°C |
---|---|
Modèle de porte | Self-closing SwingLine with Slimline Handle |
No. of Doors | 1 |
Door Material | Steel |
Côté charnière | Right Interchangeable |
Description
- Refroidissement à air forcé, assisté par ventilateur : Les ventilateurs très efficaces refroidissent rapidement les articles fraîchement stockés et maintiennent une température de réfrigération uniforme à l’intérieur
- Intérieur en polystryrol moulé : Le plastique de qualité commerciale et homologué pour le contact alimentaire est inodore, résistant, durable et facile à nettoyer grâce aux angles de taille généreuse
- Condenseur de panneau arrière accessible : Rend le remplacement ou le nettoyage des filtres inutiles
- Alarme de température : Indique si les seuils inférieurs ou supérieurs ont été dépassés à l’aide de signaux sonores et visuels
- Affichage numérique avec commandes électroniques : L’écran externe est facile à consulter et à utiliser et dispose d’un clavier à membrane durable facile à nettoyer
- Pieds réglables en hauteur : Offre un espace généreux au sol pour un nettoyage quotidien facile et pratique
- Porte SwingLine avec poignée intégrée de pleine longueur : Les portes ergonomiques restent ouvertes à 90° pour faciliter le chargement/le retrait et se ferment automatiquement à moins de 60°
- Système de réfrigération efficace : Réduit la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation grâce à des composants de qualité supérieure
- Réfrigérant respectueux de l’environnement : Effet de serre minimal et inoffensif pour la couche d’ozone avec une efficacité énergétique exceptionnelle
Spécification
1°C to 15°C | |
1 | |
Right Interchangeable | |
Automatic | |
Molded Plastic | |
Rear Panel | |
Gastronorm GN 2/1 trays, 65 x 53cm | |
220/240 V |
Self-closing SwingLine with Slimline Handle | |
Steel | |
60 kg | |
R 600a | |
Digital | |
Electronic | |
Adjustable height feet, Temperature alarm | |
50 Hz |