Learn More
Reagent T, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Girard's Reagent T |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | H2NNHCOCH2N(CH3)3Cl |
Fieser | 01,410 |
Merck Index | 15, 4465 |
Nom IUPAC | (2-hydrazinyl-2-oxoéthyl)-triméthylazanium ; chlorure |
Poids de la formule | 167.64 |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 250 g |