Learn More
Gilson™ Traceur de pipetage double plaque TRACKMAN™
Traceur de pipetage double plaque de faible encombrement qui augmente la productivité et élimine les erreurs potentielles
Brand: Gilson™ F70301
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Passez facilement d’une taille de plaque à une autre sur le même instrument
- La fonction du minuteur permet un fonctionnement mains libres ; une pédale en option est disponible pour la commande mains libres
- Une batterie longue durée permet un fonctionnement sans fil jusqu’à huit heures, ce qui vous permet d’utiliser votre TrackMan n’importe où
- Le traceur double plaque est un indicateur pour le pipetage, il évite toute confusion lors du pipetage d’échantillons coûteux
- Peut être utilisé avec des microplaques à 96 et 384 puits et des pipettes à canal unique et multicanaux
Specifications
All Pipettes with Tips Mounted | |
16 | |
Batterie ion-lithium longue durée |
Polypropylène | |
Microplaques 96 et 384 puits, pipette monocanal et multicanaux |