Learn More
Gilson™ Micropipettes PIPETMAN Neo
Conviennent à la plupart des marques de pointes. Les pipettes Gilson PIPETMAN™ Neo assurent la relève des pipettes PIPETMAN Classic™, avec une tension du ressort et une force d’éjection inférieures.
222.00€ - 262.00€
Spécification
Certifications/Conformité ISO8655
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman™ Neo™
Type Pipette
Type de doigt Ergonomique
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Précision Modèle Volume (métrique) Pointes compatibles Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Précision Modèle Volume (métrique) Pointes compatibles Prix Quantité et disponibilité  
10783754
Afficher les documents Détails de la promotion
Gilson™
F144561
± 0.024, ± 0.025, ± 0.03 μl P2N 0,2 à 2 μl D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
N/A
10513744
Afficher les documents Détails de la promotion
Gilson™
F144563
± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl P20N 2 à 20 μl D200, DF30ST
N/A
10793754
Afficher les documents Détails de la promotion
Gilson™
F144564
± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl P100N 10 à 100 μl D200, DF100ST
N/A
10583724
Afficher les documents Détails de la promotion
Gilson™
F144565
±0.5, ±0.8, ±1.6 μl P200N 20 à 200 μl D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
N/A
10044463
Afficher les documents Détails de la promotion
Gilson™
F144566
± 3, ± 4, ± 8 μl P1000N 100 à 1000 μl D1000, DF1000ST, DF1200ST
N/A
Description
Description
  • L’éjecteur de pointe et les ressorts d’éjection repensés diminuent la force requise au moment de l’éjection
  • L’éjecteur à clip unique se fixe solidement sur le corps de la pipette, ce qui évite les glissements au fil du temps
  • La poignée en PVDF limite le transfert de chaleur de la main à la pipette et résiste aux produits chimiques agressifs
  • L’éjecteur de pointe en acier inox résiste à la corrosion et permet une éjection en douceur de la pointe
  • Bouton-poussoir à code couleur facilitant l’identification
  • Support de pointe unique assurant un maintien sûr pour la plupart des marques de pointes
  • Les modèles P2N et P10N intègrent des éjecteurs de pointe double position pour une utilisation avec des pointes D10 (courtes) et DL10 (longues)
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
ISO8655
Pipetman™ Neo™
Ergonomique
1
Pipette
Bouton poussoir à code couleur, poignée en PVDF, éjecteurs de pointe en acier inoxydable, support de pointe universel