Learn More
Gilson™ Pipettes PIPETMAN™ M
Avec piston motorisé qui élimine quasiment les variations de pipetage d’un utilisateur à l’autre et réduit les microtraumatismes répétés (MTR) chez les utilisateurs
Marque:  Gilson™ F81020
Code produit. 15510500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Piston motorisé à vitesse réglable, compatible avec des solutions de différentes densités
  • Fonction de verrouillage du volume pour éviter les inexactitudes
  • Bouton-poussoir à code couleur correspond à un certain type de pointe
  • Rappels d’alertes de service
  • Support de pointe unique assurant un maintien sûr pour la plupart des marques de pointes
  • Quatre modes de pipetage principaux : inverse, mixte, répétitif et adapté à votre application
  • La pipette peut être utilisée en cours de chargement, ce qui élimine les goulots d’étranglement et les temps d’arrêt
  • Conçue pour exercer une pression égale sur chaque piston afin de garantir des niveaux de volume constants à travers tous les canaux
  • Le carrousel électrique permet d’accueillir et de charger jusqu’à 5 pipettes PIPETMAN M simultanément, en les chargeant à 80 % de leur capacité totale en moins d’une heure
  • Le trident Gilson et l’espaceur unique répartissent les forces d’éjection de façon homogène sur chaque pointe, ce qui réduit la force nécessaire à leur éjection
Spécification
Spécification
Test de correction D1200
P8x1200M
Pipetman™
50 à 1200 μL
1 an
Bleu
8
Pipette
Ergonomique
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers