Learn More
Gilson™ Pipettes fixes PIPETMAN™ L
Nouvelle pipette à volume fixe légère avec faibles forces et reproductibilité élevée
Marque: Gilson™ FA10027
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception améliorée de la poignée pour les utilisations intensives, avec un poids plus faible et un crochet plus gros
- Couverture graduée réglable par l’utilisateur en laboratoire pour les liquides denses et visqueux (une fois réinitialisé, le nouveau volume ne peut être modifié accidentellement)
- Partie inférieure du bouton-poussoir colorée en bleu, pour une identification facile en tant que modèle à volume fixe
- Pour un accès facile aux pièces réparables, la pipette est équipée de l’éjecteur de pointe Gilson.
- Code d’identification 2D pour une traçabilité aisée. La fonction de traçabilité permet de retrouver le numéro de référence du produit, la date de fabrication, le numéro de série et le volume nominal
- L’éjecteur de pointe réglable offre un confort aux utilisateurs droitiers et gauchers
Spécification
±2.4 μl | |
Pointe D1000, DF1000 | |
Autoclavable | |
Manual | |
Cône D-1000, DF1000 | |
Polypropylene | |
1 | |
No | |
Pipette fixe | |
Pointe D1000, DF1000 | |
4,25 in | |
12,48 in | |
1,46 po | |
0,52 lb | |
Certified Quality |
ISO8655, CE, BPL | |
No | |
Bleu | |
Reusable | |
Ergonomic | |
F300L | |
Pipetman™ L | |
Non-sterile | |
300 μl | |
Éjecteur à clip en plastique | |
10.8 cm | |
31.7 cm | |
3.7 cm | |
Bleu |