Learn More
Gilson™ Pistons capillaires MICROMAN™ E
Spécialement conçus pour les pipettes Gilson™ MICROMAN™ E. Les pistons capillaires Gilson™ MICROMAN™ E offrent des résultats fiables et reproductibles même avec les liquides les plus visqueux et les plus volatils. Disponibles dans une large gamme de volumes et de conceptions, en version stérilisée ou standard, pour répondre parfaitement à vos besoins.
Marque: Gilson™ F148413
Description
- Recommandés pour des résultats fiables et reproductibles même avec les liquides les plus visqueux et les plus volatils.
- Spécialement conçus pour les pipettes Gilson™ MICROMAN™ E.
- Disponibles dans une large gamme de volumes et de conceptions, en version stérilisée ou standard, pour répondre parfaitement à vos besoins.
Spécification
1 à 10 mu;l | |
Stérile | |
Autoclavable | |
5,39 in | |
2 boîtes TIPACK de 96 | |
192 Pk. | |
Usage unique | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
CP10ST | |
45.1 mm | |
Boîte | |
Piston capillaire | |
Gilson Microman | |
Qualité certifiée |