Learn More
Gilson™ Accessoire pour le système de pipetage complet PIPETMAN™ - Ouvre-microtube Jimmy™
À utiliser avec les pipettes PIPETMAN Classic™ et PIPETMAN Neo™
Marque: Gilson™ F144983
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour ouvrir les microtubes avec bouchon à clipser et bouchon à vis
- Augmente l’efficacité du pipetage, réduit la fatigue associée à l’ouverture manuelle du tube et élimine le mode commun de contamination
Spécification
All Pipettes with Tips Mounted | |
Ouvre-microtube | |
3 Pk. |
Polypropylène | |
Système de pipetage complet PIPETMAN™ |