Learn More
Oakton™ Microbilles de verre pour laminoirs
Microbilles en verre adaptées au broyeur mini-BeedBeater™. Les microbilles en verre Cole-Parmer™ pour broyeurs sont utilisées pour écraser et séparer les petits échantillons des spores osseuses et microbiennes.
89.00€ - 96.40€
Spécification
Type | Billes |
---|---|
Matériau | Verre |
À utiliser avec (équipement) | Broyeur en verre Mini-Bead Beater |
Quantité | 1 lb |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13478236
|
Oakton™
36270-52 |
de 0,1 à 0,15 mm |
91.20€
1kg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15237649
|
Oakton™
36270-50 |
1 mm |
96.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12614267
|
Oakton™
36270-51 |
0,5 mm |
89.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Microbilles en verre adaptées au broyeur mini-BeedBeater™. Les microbilles en verre Cole-Parmer™ pour broyeurs sont utilisées pour écraser et séparer les petits échantillons des spores osseuses et microbiennes.
- Disponibles en trois tailles différentes
- Broient les échantillons tels que les spores osseuses et microbiennes
- Gère les petits échantillons efficacement— de 100 μl à 1 μl
- La méthode non moussante non-aérosol préserve les enzymes, les acides nucléiques et les organites
Spécification
Billes | |
Verre | |
Broyeur en verre Mini-Bead Beater | |
1 lb |