Learn More
Epredia™ Hématoxyline de Gill™ 1, 2, 3 Richard-Allan Scientific™
Disponible en trois concentrations, l’hématoxyline de GillTM 1, 2, 3 Epredia™ Richard-Allan ScientificTM offre un contrôle total sur l’intensité des colorations.
Marque: Epredia™ 72604
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Disponible en trois concentrations, l’hématoxyline de Gill™ 1, 2, 3 Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ offre un contrôle total sur l’intensité des colorations.
Les hématoxylines de Gill sont des colorations nucléaires progressives.- Gill 1 est recommandé pour une utilisation en cytologie
- Gill 2 a des applications en histologie et en cytologie
- Gill 3 est utilisé en histologie
- Les solutions sont pré-mélangées et prêtes à l’emploi
Spécification
Hématoxyline Gill 3 | |
1 pt. |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: aluminium sulphate,sodium iodate, hematoxylin, ethylene glycol, diazolidinyl urea, acetic acid