Learn More
Coloration de Giemsa (cristalline), Fisher BioReagents
16.49€ - 21.53€
Identifiants chimiques
CAS | 51811-82-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H14ClN3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 291.80 |
Numéro MDL | MFCD00012112,MFCD00081642 |
Clé InChI | NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 13735 |
Nom IUPAC | (7-aminophénothiazin-3-ylidène)-diméthylazanium ; chlorure |
SMILES | [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1 |
Description
Giemsa est une coloration biologique utilisée pour les films sanguins fins afin de différencier les leucocytes, pour la coloration des parasites paludiques dans des films sanguins minces et épais et pour la coloration de la moelle osseuse afin de montrer la morphologie cellulaire.Identifiants chimiques
51811-82-6 | |
291.80 | |
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N | |
(7-aminophénothiazin-3-ylidène)-diméthylazanium ; chlorure |
C14H14ClN3S | |
MFCD00012112,MFCD00081642 | |
13735 | |
[Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1 |
Spécification
Giemsa Stain | |
51811-82-6 | |
C14H14ClN3S | |
Pass Test | |
[Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1 | |
291.80 | |
291.8 | |
Poudre |
300°C | |
Pass Test | |
MFCD00012112,MFCD00081642 | |
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N | |
(7-aminophénothiazin-3-ylidène)-diméthylazanium ; chlorure | |
13735 | |
Vert |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Giemsa Stain