Learn More
Epredia™ Coloration de Giemsa Richard-Allan Scientific™
Bénéficiez d’une excellente coloration des étalements sanguins classiques utilisés sur les frottis de sang périphérique et la moelle osseuse grâce à la coloration de Giemsa Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Marque:  Epredia™ 89004
Code produit. 12583687
  • 251.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Bénéficiez d’une excellente coloration des étalements sanguins classiques utilisés sur les frottis de sang périphérique et la moelle osseuse grâce à la coloration de Giemsa Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • Les érythrocytes se colorent en rose, les plaquettes présentant une teinte très claire et pâle
  • La chromatine nucléaire des leucocytes se colore en magenta-violet
  • Le cytoplasme des monocytes se colore en bleu “verre dépoli” classique
  • Le cytoplasme des lymphocytes se colore en bleu ciel clair
Spécification
Spécification
1 gal.
Colorant Giemsa