Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ SPT-3350, 3,2mm
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. Tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ SPT-3350, 3,2mm, avec une surface interne ultra-lisse et une surface réduite pour des caractéristiques de débit améliorées.
439.00€ - 1915.00€
Spécification
Type de produit | Transfer Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR Partie 177.2600 ; NSF51 ; ISO10993, NSF 51, ISO 10993 |
Matériau | Silicone |
Longueur totale (impériale) | 49.2 ft. |
Longueur totale (métrique) | 15 m |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11734768
|
Saint Gobain Life Sciences
T3312-43 |
9,5 mm | 15,9 mm |
635.00€
15m |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12316879
|
Saint Gobain Life Sciences
T3306-43 |
4,8 mm | 11,1 mm |
439.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12356879
|
Saint Gobain Life Sciences
T3308-43 |
6,4 mm | 12,7 mm |
510.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12386889
|
Saint Gobain Life Sciences
T3324-43 |
19 mm | 25,4 mm |
1090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12396889
|
Saint Gobain Life Sciences
T3332-43 |
25,4 mm | 31,8 mm |
1355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12306899
|
Saint Gobain Life Sciences
T3340-43 |
31,8 mm | 38,1 mm |
1915.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
- Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
- Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
- Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
Spécification
Transfer Tubing | |
Silicone | |
15 m | |
3,2 mm | |
-112°F | |
Translucide | |
392°F |
FDA 21 CFR Partie 177.2600 ; NSF51 ; ISO10993, NSF 51, ISO 10993 | |
49.2 ft. | |
1/8 in. | |
Industries pharmaceutique, cosmétique et médicale. | |
-80deg;C | |
50 (Shore A) | |
200°C |