Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, sans acide folique
Initialement développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche
Marque: Gibco™ 27016021
42.66 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Requires : Supplémentation
Description
Depuis, le milieu Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifère, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes.
- Le milieu RPMI est modifié comme suit : avec de la L-glutamine, du rouge de phénol ; sans HEPES, acide folique
- Le milieu Gibco RPMI 1640 se distingue des autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines.
- Contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel de Eagle ni dans le milieu Eagle modifié de Dulbecco
- Les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations élevées
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
La solution RPMI 1640 Gibco est fabriquée sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Cellules leucémiques | |
1 X | |
Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Stérilisation par filtration | |
Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium, Sans acide folique | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL |
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
Glutamine, Rouge de phénol | |
Emballage durable | |
Gibco™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.