Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, supplément GlutaMAX™, HEPES
Initialement développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche
64.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Lignée cellulaire | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes |
Type de cellule | Cellules leucémiques |
Classification | Aucun composant d’origine animale |
Concentration | 1 X |
Requires: Supplémentation
Description
Depuis, le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute RPMI 1640) s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifère, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes.
- Se distingue des autres milieux de culture, car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines
- Contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel de Eagle ni dans le milieu Eagle modifié de Dulbecco
- Les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations élevées
- Modifié comme suit : avec GlutaMAX™, rouge de phénol, HEPES. Associé au supplément GlutaMAX, le milieu RPMI 1640 limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliorer la croissance ainsi que la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser.
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Cellules leucémiques | |
1 X | |
Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Stérilisation par filtration | |
Sans pyruvate de sodium | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Température ambiante |
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
GlutaMAX, HEPES, Rouge de phénol | |
Emballage durable | |
Gibco™, GlutaMAX™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois à compter de la date de fabrication
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Les clients utilisant le Gibco RPMI 1640 dans un procédé de fabrication, qui doivent se soumettre à la FDA, peuvent nous demander une lettre d’autorisation pour référencer leur Drug Master File ou DMF (fichier maître des médicaments) de type II.