Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, supplément GlutaMAX™
Initialement développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche.
Marque: Gibco™ 61870143
246.16 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Supplémentation
Description
Depuis, le milieu RPMI 1640 (milieu 1640 Roswell Park Memorial Institute) s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifères, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes.
- Modifié comme suit : avec GlutaMAX™, rouge de phénol ; sans HEPES
- Contient un agent réducteur, le glutathion, et de fortes concentrations de vitamines
- Contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel de Eagle ni dans le milieu Eagle modifié de Dulbecco
- Les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations élevées
- Le supplément GlutaMAX limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage :2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Condition d’expédition :température ambiante Durée de conservation :12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Cellules leucémiques | |
1 X | |
Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Stérilisation par filtration | |
Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium | |
5 L |
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
GlutaMAX, Rouge de phénol | |
Gibco™, GlutaMAX™, SynerGy™ | |
Température ambiante |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.