Learn More
Gibco™ Modified IMEM (Improved Minimum Essential Medium), with L-glutamine, without gentamicin sulfate
Le milieu essentiel minimal est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus fréquemment utilisés
Marque: Gibco™ A1048901
33.27 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Requires : Supplémentation
Description
Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat.
- Il s’agit d’une formulation modifiée du MEM d’Eagle qui contient du fer, du zinc, de la putrescine, des acides gras et de la gentamycine
- La modification inclut également des concentrations très élevées de chlorure de choline et d’i-inositol
- Il a été modifié avec de la L-glutamine et sans sulfate de gentamicine
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu MEM de Richter Gibco est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C. À l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Astrocytes de rat primaires | |
1 X | |
MEM (milieu essentiel minimal) | |
Faible teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Zinc | |
Emballage durable | |
Gibco™ | |
Température ambiante |
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Pas de gentamicine, Sans HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.