Learn More
Gibco™ MEM, supplément GlutaMAX™
Le milieu essentiel minimal est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus fréquemment utilisés
39.43€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Lignée cellulaire | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes |
Type de cellule | Astrocytes de rat primaires |
Classification | Aucun composant d’origine animale |
Concentration | 1 X |
Requires: Supplémentation
Description
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat.
- Disponible avec des sels d’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec des sels de Hanks pour une utilisation sans CO2
- Associé au supplément GlutaMAX, Gibco MEM minimise l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser
- Modifié comme suit : avec GlutaMAX™, rouge de phénol ; sans HEPES
- Fabriqué avec des sels de Earle
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Astrocytes de rat primaires | |
1 X | |
MEM (milieu essentiel minimal) | |
Stérilisation par filtration | |
Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Température ambiante |
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
Faible teneur en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol | |
Emballage durable | |
Gibco™, GlutaMAX™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois à compter de la date de fabrication
Utilisation prévue du produit : Pour usage diagnostique in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.