Learn More
Gibco™ Sulfate de kanamycine
Antibiotique hydrosoluble purifié à l’origine à partir de la bactérie Streptomyces kanamyceticus
Marque:  Gibco™ 11815032
288.57 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11588676
  • 306.00€ / 25g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Antibiotique hydrosoluble purifié à l’origine à partir de la bactérie Streptomyces kanamyceticus
  • La kanamycine vient se lier à la sous-unité 30S du ribosome bactérien et bloque la protéosynthèse au niveau des bactéries sensibles
  • La kanamycine de Gibco™ est efficace contre une grande variété de bactéries à Gram-négatif et certaines bactéries à Gram-positif
  • Elle est utilisée pour prévenir la contamination bactérienne des cultures cellulaires
  • Fabriquée dans un site conforme aux exigences de fabrication BPFa, homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485
  • Conserver à température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriquée sur un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante.
Kanamycine
25 g
Poudre
Sélection bactérienne
Température ambiante