Learn More
Gibco™ HBSS, pas de calcium, pas de magnésium, pas de rouge de phénol
S’utilise dans une variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport d’échantillons de cellules et de tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs.
40.42€
Spécification
Additif | Sans pyruvate de sodium |
---|---|
Couleur | Transparents |
Dilution | 1 X |
Gamme de produits | Gibco™ |
Type de produit | Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12549069
![]() |
Gibco™
14175095 |
500 mL |
40.42€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Des formulations de solution saline équilibrée de Hank (HBSS) exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Ce HBSS est modifié comme suit : avec du glucose ; sans calcium, magnésium, ou phénol. Ne contient aucun composant d’origine animale. La formulation complète est disponible.
- Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Sans pyruvate de sodium | |
1 X | |
Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS) | |
Culture de cellules de mammifères | |
6,7 - 7,8 | |
Stérilisation par filtration | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Transparents | |
Gibco™ | |
Solution saline équilibrée de Hanks | |
270 à 295 mOsm/kg | |
Sans rouge de phénol | |
Liquide |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.