Learn More
Gibco™ Sérum de chèvre, origine Nouvelle-Zélande
Parfait pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
150.00€ - 514.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
---|---|
Age | Adulte |
Espèces | Chèvre / ovin |
Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11530526
|
Gibco™
16210064 |
100 mL |
150.00€
100mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11540526
|
Gibco™
16210072 |
500 mL |
514.00€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le sérum Gibco™ est parfait pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
- Il a gagné la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé et une qualité constante
- Aide à répondre aux besoins en matière de recherche et de budget
- Expédié congelé, conserver à <-10°C
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine : Nouvelle-Zélande
- Âge : Adulte
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Chèvre / ovin | |
Liquide | |
Standard (filtration stérile) | |
Emballage durable | |
Congelé |
Adulte | |
Nouvelle-Zélande | |
Sérum de chèvre | |
Stériles | |
Gibco™ |
Réservé à un usage diagnostique in vitro. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.