Learn More
Gibco™ Chlorhydrate de blasticidine S (10 mg/ml)
Antibiotique sélectif dans une plage de concentration de 50 à –100 μg/ml
670.00€ - 1300.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : -5°C à -20°C (à l’abri de la lumière) Conditions d’expédition : Glace carbonique Durée de conservation : 9 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Type de cellule | Cellules eucaryotes, cellules pokaryotiques |
Concentration | 10 mg/ml |
Type de culture | Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes |
Forme | Liquide |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
12172530
|
Gibco™
A1113903 |
10 x 1 mL |
670.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10166793
|
Gibco™
A1113902 |
20 mL |
1300.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La Blasticidine S est un antibiotique nucléoside isolé du Streptomyces griseochromogenes. Il s’agit d’un puissant inhibiteur de la protéosynthèse au niveau des cellules eucaryotes et procaryotes. La Blasticidine S agit rapidement en bloquant la formation de liaisons peptidiques par le ribosome.
- Utilisée pour la prévention de la contamination des cultures cellulaires.
- Plages de concentration de travail recommandées –1 à 20 μg/ml selon la lignée cellulaire
- Fourni en solution de 10 mg/ml dans 20 mM d’HEPES (pH 7,2 à –7,5)
- Fournis en 10 flacons contenant chacun 1 ml.
- L’expression d’un des deux gènes de désaminase de la Blasticidine S leur confère une certaine résistance : BSD ou bsr
Culture cellulaire, clonage, culture de cellules de Drosophila S2, culture de cellules d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, culture de cellules Sf9 et Sf21, transfection, transformation
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Specifications
Conditions de stockage : -5°C à -20°C (à l’abri de la lumière) Conditions d’expédition : Glace carbonique Durée de conservation : 9 mois à compter de la date de fabrication |
|
10 mg/ml | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Gibco™ |
Cellules eucaryotes, cellules pokaryotiques | |
Culture de cellules de mammifères, culture de cellules d’insectes | |
Antibiotique | |
HEPES |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 9 mois
- Blasticidin S HCL
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P330-Rincer la bouche.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: Blasticidin S HCL