Learn More
Gibco™ G-CSF Recombinant Mouse Protein
Recombinant G-CSF is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
1656.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Cell Culture
Poids moléculaire 19 kDa
Méthode de purification Sequential Chromatography
Alias de gène G-CSF
Espèces Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10151243
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
PMC2031
100 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
G-CSF stimulates the proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells.
Spécification
Spécification
Cell Culture
Sequential Chromatography
Mouse
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
E. coli
Recombinant, Ligand
GM-CSF, G-CSF, & M-CSF
Gibco™
19 kDa
G-CSF
Recombinant
Carrier-Free
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Signal Transduction, Oncology, Stem Cell Research, Differentiation, Drug Development
95 %
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.