Learn More
Gibco™ DPBS, poudre, pas de calcium, pas de magnésium
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation des réactifs
35.73€ - 120.69€
Spécification
Additif | Sans pyruvate de sodium |
---|---|
Classification | Aucun composant d’origine animale |
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 15 à 30°C Conditions d’expédition : Température ambiante Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication |
Gamme de produits | Gibco™ |
Type de produit | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10443832
|
Gibco™
21600010 |
10 x 1 L |
102.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11560576
|
Gibco™
21600069 |
10 L |
35.73€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11550576
|
Gibco™
21600044 |
50 L | N/A | ||||||
Description
- La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
- Des formulations exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules
- Le milieu de culture cellulaire Gibco™ en poudre nécessite une addition de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation
- Stocker entre 15°C et 30°C
Modifié comme suit
- Sans : calcium, magnésium, rouge de phénol
Pour une utilisation diagnostique in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Sans pyruvate de sodium | |
Conditions de stockage : 15 à 30°C Conditions d’expédition : Température ambiante Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication |
|
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) | |
Culture de cellules de mammifères | |
7,2 à 7,7 | |
Température ambiante | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Aucun composant d’origine animale | |
Gibco™ | |
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco | |
265 à 310 mOsm/kg | |
Sans rouge de phénol | |
Poudre |
Pour une utilisation diagnostique in vitro. N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.