Learn More
Gibco™ DMEM/F-12
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Gibco™ DMEM ⁄ F-12 est utilisé dans les applications de traitement de culture cellulaire.
23.36€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 8°C (à l’abri de la lumière) Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
---|---|
Lignée cellulaire | MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes de rat |
Type de cellule | Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses |
Classification | Aucun composant d’origine animale |
Concentration | 1 X |
Description
- Contient une concentration d’acides aminés et de vitamines quatre fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original
- Formulé à l’origine avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Conditions de stockage : 2°C à 8°C (à l’abri de la lumière) Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses | |
1 X | |
DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) / F-12 | |
Stérilisation par filtration | |
Emballage durable | |
Gibco™ |
MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes de rat | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Température ambiante |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois à compter de la date de fabrication
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.