Learn More
Gibco™ Gibco™ Bottle, 500 mL
Click to view available options
500 mL
Description
This Gibco bottle was designed to provide better ergonomic features, ease of use, and reduced chance of contamination. The compact design of the Gibco media bottle allows for easier handling and storage as well as reduced packaging. This bottle is sterile, empty, and ready for use in cell culture applications.
Spécification
Spécification
Capacité | 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
Description | ™ Flacon Gibco, 500 ml, 120 flacons PEHD, col large, stérile, moins de ressources utilisées, caractéristiques écologiques moins de déchets, conditions d’expédition de température ambiante, flacons irradiés à 10^-6 stérilité, utilisés dans la culture cellulaire de mammifères |
À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
Comprend | Flacons 120 x 500 ml |
Matériau | PET |
Nbre par carton | 120/boîte |
Nb par paquet | 120 / boîte(s) |
Quantité | 120 Flacon(s) |
Afficher plus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.