Learn More
Gibco™ Agarose (4 %)
Gel autoclavé, de haute pureté et à faible point de fusion conçu pour les dosages de plaques et la purification du baculovirus
Marque: Gibco™ 18300012
48.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- Le gel d’agarose à 4 % fond entre 65 et 70°°C et reste fluide à 37°C.
- Dilué dans un milieu de culture cellulaire concentré d’insectes, l’agarose à 4 % Gibco™ produit un gel suffisamment ferme pour immobiliser les infections locales, mais suffisamment ductile pour permettre l’élimination efficace des plaques pour l’expansion clonale
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C. À l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
0,04 | |
Agarose | |
Autoclavé | |
40 mL | |
Température ambiante |
Cellules de mammifères | |
Gel | |
Stérile | |
Dosage de la plaque | |
Non adapté pour électrophorèse |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.