Learn More
Brady™ Symbole GHS - Explosif, sur panneau
Étiquettes pré-imprimées pour identifier vos récipients de produits chimiques.
15.75€ - 17.85€
Spécification
Finition | Brillant |
---|---|
Matériau | Polyester |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Épaisseur | 0,099 mm |
Plage de températures (métrique) | -40°C à 110°C |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15454841
|
Brady™
811678 |
100 mm | 100 mm |
17.85€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15484841
|
Brady™
811682 |
70 mm | 70 mm |
15.75€
6 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus exigeants
- Très résistantes aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
Spécification
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
-40°C à 110°C |
Polyester | |
0,099 mm | |
Diamant |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Symbole GHS - Explosif, sur panneau