Learn More
Alfa Aesar™ GGTI-2147
Marque: Alfa Aesar™ J65022.|D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
0.5 mg | |
-30°C à -10°C | |
191102-87-1 | |
470.56 | |
Sensible à la lumière et hygroscopique | |
GGTI-2147 |
Blanc cassé | |
Un peptidomimétique non thiol perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant et sélectif de la geranylgeranyltransférase I | |
C28H30N4O3 | |
(S)-Methyl 2-(4-(((1H-imidazol-4-yl)methyl)amino)-2-(naphthalen-1-yl)benzamido)-4-methylpentanoate; | |
Soluble in DMSO | |
Solide |