Learn More
Tétrachlorure de germanium, 99,99 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
81.51€ - 691.44€
Identifiants chimiques
CAS | 10038-98-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4GeH8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.49 |
Numéro MDL | MFCD00011029 |
Clé InChI | VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci |
CID PubChem | 66226 |
SMILES | Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10683553
|
Thermo Scientific Acros
197150050 |
5 g | Flacon en verre |
81.51€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10052580
|
Thermo Scientific Acros
197150250 |
25 g | Flacon en verre |
229.14€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10114170
|
Thermo Scientific Acros
197151000 |
100 g | Flacon en verre |
691.44€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
10038-98-9 | |
222.49 | |
VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N | |
66226 |
Cl4GeH8 | |
MFCD00011029 | |
germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4] |
Spécification
82.0°C to 84.0°C | |
-49.5°C | |
10038-98-9 | |
Liquide | |
Cl4GeH8 | |
MFCD00011029 | |
germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci | |
VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N | |
tétrachlorogermane | |
66226 | |
99.99% | |
1.84 |
Germanium tetrachloride | |
99.99% | |
Incolore | |
99.99% | |
GeCl4 | |
15, 4444 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene, ether, carbon disulfid and, other organic solvents, insoluble in concentrated hydrochloric acid | |
Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4] | |
222.49 | |
214.4 | |
Base de métaux à l’état de traces | |
1.8400g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut être corrosif pour les métaux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-116-7
missing translation for 'rtecsNumber' : LY5225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Germanium tetrachloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.