Learn More
Étalon de germanium pour ICP, 1000 μg/ml dans H2O, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10660983
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ge1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7440-56-4, 7732-18-5
Formule moléculaire Ge
Poids moléculaire (g/mol) 72.63
Numéro MDL MFCD00085310
Clé InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nom IUPAC germanium
SMILES [Ge]
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 500 mL
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.Réf.
H2O/tr.HF    1000 μg/ml    PLGE9-2Y, -2X    10 000    PLGE9-3Y, -3X
Solvant ou matrice H2O/.16% F-
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire