Learn More
Oxyde de germanium(IV), poudre blanche/flocons/cristaux/microbilles, etc., Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
76.48€ - 870.33€
Identifiants chimiques
CAS 1310-53-8
Formule moléculaire GeO2
Poids moléculaire (g/mol) 104.628
Numéro MDL MFCD00011030
Clé InChI YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
CID PubChem 14796
Nom IUPAC dioxogermane
SMILES O=[Ge]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11346178
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011155.06
5 g
76.48€
5g
11336178
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011155.14
25 g
293.46€
25g
11356178
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011155.22
100 g
870.33€
100g
Description
Description
Germanium dioxide is used as an optical material for wide-angle lenses and in optical microscope objective lenses. It is used as a catalyst in the preparation of polyethylene terephthalate resin. Further, it is used as a feedstock for the manufacturing of phosphors and semiconductor materials. It is also used in transistors and diodes, and infrared transmitting glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1310-53-8
104.628
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
14796
O=[Ge]=O
GeO2
MFCD00011030
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
dioxogermane
Spécification
Germanium(IV) oxide
1310-53-8
Poudre / flocons / cristaux / microbilles / grumeau, etc.
GeO2
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
dioxogermane
14796
Odorless
1086°C
Blanc
99.999% (Metals basis)
MFCD00011030
Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water and hydrochloric acid.Soluble in water,acid and alkali. Insoluble in hydrofluoric acid and hydrochloric acid.
O=[Ge]=O
104.628
104.59
6.239
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Porter un vêtement de protection approprié.Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 215-180-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Germanium(IV) oxide, Puratronic
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Germanium oxide