Learn More
Oxyde de germanium(IV), poudre blanche/flocons/cristaux/microbilles/morceaux, etc., 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé dans les phosphores, les transistors et les diodes, et dans le verre de transmission infrarouge.
88.10€ - 1078.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-53-8 |
---|---|
Formule moléculaire | GeO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.628 |
Numéro MDL | MFCD00011030 |
Clé InChI | YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2 |
CID PubChem | 14796 |
Nom IUPAC | dioxogermane |
SMILES | O=[Ge]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036382.04 |
2 g |
88.10€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036382.09 |
10 g |
251.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036382.18 |
50 g |
1078.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in phosphors, transistors and diodes, and infrared transmitting glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1310-53-8 | |
104.628 | |
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N | |
14796 | |
O=[Ge]=O |
GeO2 | |
MFCD00011030 | |
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2 | |
dioxogermane |
Spécification
Germanium(IV) oxide | |
1310-53-8 | |
Poudre / flocons / cristaux / microbilles / grumeau, etc. | |
GeO2 | |
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2 | |
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N | |
dioxogermane | |
14796 | |
Odorless |
1086°C | |
Blanc | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00011030 | |
soluble in water; insoluble in HF and HCl. | |
O=[Ge]=O | |
104.628 | |
104.59 | |
6.239 g/cm3 |
Sécurité et traitement
Porter un vêtement de protection approprié.Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 215-180-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LY5240000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only