Learn More
Méthylate de germanium(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
174.87€ - 757.00€
Identifiants chimiques
CAS | 992-91-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12GeO4 |
Numéro MDL | MFCD00014881 |
Synonyme | tetramethoxygermanium, tetramethoxygermanium iv, methyl germanate iv |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18437.06 |
5 g |
174.87€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18437.14 |
25 g |
757.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
992-91-6 | |
C4H12GeO4 | |
MFCD00014881 | |
tetramethoxygermanium, tetramethoxygermanium iv, methyl germanate iv |
Spécification
145°C | |
-18°C | |
C4H12GeO4 | |
MFCD00014881 | |
40°C (105°F) | |
196.73 | |
Like Alcohol | |
Moisture sensitive |
Germanium(IV) methoxide | |
992-91-6 | |
(CH3O)4Ge | |
UN2929 | |
tetramethoxygermanium, tetramethoxygermanium iv, methyl germanate iv | |
98% | |
1.4015 | |
1.3254^2^0 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H330-H226-H315-H319-H335
Mortel par inhalation.
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301+H311+H331-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon